Learn More
Bohlender™ Hojas de protección de PTFE
Código de producto. 10289110
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
300 mm
600 mm
Grosor:
0,12 mm
0,25 mm
0,50 mm
1,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Grosor Tamaño de la unidad
10289110 300 mm 0,50 mm cada uno
10741411 300 mm 1,00 mm cada uno
10054800 600 mm 0,12 mm cada uno
10083401 600 mm 0,25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10289110 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S180308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.10€
    36.37€ / paquete de 1
    Ahorro 7.73€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Ideal para su uso como tapete de mesa o para el revestimiento de cajones del laboratorio.
  • Proporciona resistencia a la temperatura desde −200° a +250 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA
  • Se suministran en rollos con una longitud de 1000 mm
  • Color blanco
  • También es adecuado para su uso como vía de deslizamiento o para aislamiento
  • Disponible en diversos grosores y anchuras
Especificaciones
Tipo de producto Hoja de protección
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud (métrico) 1000 mm
Anchura (métrico) 300 mm
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Acolchado de mesa, revestimiento cajones, aislamiento
Grosor 0,50 mm
Temperatura máx. (métrico) +250 °C