Learn More
Bohlender™ Eje agitador de hélice de PTFE
Descripción
- Resistente a temperaturas de −200 ° a +250 °C.
- Resistencia química universal.
- Conformidad con la FDA.
- Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE.
- Hélice completamente fabricada en PTFE con tres palas con un ángulo de 45 °.
- Diámetro de sujeción de 8 mm.
- Disponibles en diferentes tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Hojas en ángulo de 45° |
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Agitar, mezclar en sentido ascendente. |
| Longitud (métrico) | 450 mm |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
| Tipo | Varilla agitadora con hélice |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 75 x 18 x 3 mm |
| Material | PTFE, acero inoxidable. |