Learn More
Bohlender™ Válvulas de control GL de PTFE y PPS
Product Code. 10679981
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
4 mm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Calibre de tapón Unit Size
10679981 4 mm cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10679981 Supplier Bohlender™ Supplier No. E69414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.35€
    520.43€ / paquete de 1
    Ahorro 74.92€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para la distribución de líquidos y gases y la regulación manual para un flujo constante.
  • Proporciona resistencia a la temperatura de −20° a +250 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA.
  • Presión máxima de 6 bar
  • Válvula de dos vías con orificio recto y dos conexiones con rosca GL
  • Sellado sin movimiento y sin piezas de desgaste gracias al fuelle integrado
  • La boquilla cónica del fuelle está pretensada mediante un muelle
  • La válvula se puede abrir y cerrar girando la tuerca de ajuste; la boquilla superior indica el ángulo de apertura
Specifications
Tipo Válvula de control
Calibre de tapón 4 mm
Descripción Rosca GL 14
Material PTFE, PPS
Presión 6 bar
Longitud (métrico) 62 mm
Temperatura (métrico) −20°+ hasta 250 °C
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA.
Para utilizar con (aplicación) Distribución de líquidos y gases