Learn More
Bohlender™ Aireación de GL de PTFE y PPS
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura desde −20° a +70 °C
- Buena resistencia química
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- Filtro con membrana de PTFE y tubos flexibles
- Tapón de rosca de PPS para roscas GL
- Evita la sobrepresión o el vacío en el recipiente
- Se evita la contaminación del producto con polvo u otras partículas
- Se recomienda cambiar el filtro cada 6 meses
- Para rosca GL 14
- Tamaño de poro de 0,20 μm, 33 mm de diámetro del filtro
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Múltiples distribuidores para frascos |
| Material (membrana) | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,20 μm |
| Para tamaños de cuello de frasco (métrico) | GL 14 |
| Para utilizar con (aplicación) | Compensación de presión estéril |
| Diámetro de la membrana (métrico) | 33 mm |