Learn More
Poulten Graf™ Dispensador básico Fortuna™ Optifix™
Código de producto. 10798941
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 mL
De 10 a 50 ml
De 100 a 500 ml
De 2 a 10 ml
De 20 a 100 ml
De 40 a 200 ml
De 6 a 30 ml
De 60 a 300 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10798941 De 60 a 300 ml cada uno
10364591 De 0,4 a 2 ml cada uno
10339800 De 100 a 500 ml cada uno
10518151 De 2 a 10 ml cada uno
10068790 De 1 a 5 mL cada uno
10768751 De 10 a 50 ml cada uno
10577951 De 20 a 100 ml cada uno
10633971 De 40 a 200 ml cada uno
10008830 De 6 a 30 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10798941 Proveedor Poulten Graf™ N.º de proveedor 101 08056
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisher Scientific: Los dispensadores básicos Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro dispensador y un pistón fabricados con vidrio.
Para la dosificación de los productos químicos, ácidos y líquidos cristalizantes más comunes (no aptos para disolventes).Los dispensadores básicos de PTFE/PP/fibra de vidrio/teflón/cerámica Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación y un pistón fabricado con vidrio.
  • Fabricado de acuerdo con DIN EN ISO 9001:2008 con materiales de muy buena calidad
  • Con un pistón dispensador de PTFE sólido recubierto de vidrio
  • Cilindro recubierto de plástico como protección contra roturas
  • Con certificado, numerado individualmente
  • Tapón ergonómico de PP con sistema de ajuste de volumen para proteger los dedos
  • La graduación en la escala está hecha a láser y es fácil leer
  • Ajuste de volumen rápido y sencillo con ajuste preciso adicional
Especificaciones
Tipo de producto Fortuna Optifix Dispensador básico
Color Transparente
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno, Fibra de vidrio, Teflón, Cerámica
Volumen (métrico) De 60 a 300 ml
Para utilizar con (aplicación) Para la dispensación de soluciones acuosas, ácidos y líquidos de cristalización
Cantidad Cada uno