Learn More
Poulten Graf™ Dispensador básico Fortuna™ Optifix™
Descripción
Para la dosificación de los productos químicos, ácidos y líquidos cristalizantes más comunes (no aptos para disolventes).Los dispensadores básicos de PTFE/PP/fibra de vidrio/teflón/cerámica Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación y un pistón fabricado con vidrio.
- Fabricado de acuerdo con DIN EN ISO 9001:2008 con materiales de muy buena calidad
- Con un pistón dispensador de PTFE sólido recubierto de vidrio
- Cilindro recubierto de plástico como protección contra roturas
- Con certificado, numerado individualmente
- Tapón ergonómico de PP con sistema de ajuste de volumen para proteger los dedos
- La graduación en la escala está hecha a láser y es fácil leer
- Ajuste de volumen rápido y sencillo con ajuste preciso adicional
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Fortuna Optifix Dispensador básico |
| Color | Transparente |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno, Fibra de vidrio, Teflón, Cerámica |
| Volumen (métrico) | De 1 a 5 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la dispensación de soluciones acuosas, ácidos y líquidos de cristalización |
| Cantidad | Cada uno |