Learn More
Bohlender™ Llaves de paso de PTFE y PP de 3 vías con conectores de manguera
Código de producto. 10579487
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
10579487 3 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10579487 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor E65056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.25€
    146.97€ / paquete de 1
    Ahorro 26.28€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la distribución de líquidos y gases, y la rápida y fácil desconexión del flujo.
  • Proporciona resistencia a temperaturas de 0° a + 110 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA.
  • Presión máxima de 2 bar
  • Llave de paso de 3 vías con orificio en forma de T y tres conectores de manguera para conectar tubos elásticos (como Viton™, Tygon™ y silicona)
  • Tapón cónico de la llave de paso; la estanqueidad aumenta al girar la tuerca de la parte inferior
  • Dirección de caudal marcada
  • Diámetro de 3 mm
  • Se adapta a tubos con un diámetro interior de 8 mm
  • Diámetro interior de los conectores de 9 mm
Especificaciones
Tipo Llave de paso de 3 vías
Calibre de tapón 3 mm
Descripción Dimensiones exteriores 60 x 41 x 53 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Presión 2 bar máx.
Se adapta al D.I. de tubos 8 mm
Temperatura (métrico) De 0° a +110 °C
Certificaciones/conformidad FDA
Para utilizar con (aplicación) Distribución de líquidos/gases
Incluye Tuerca de apriete