Learn More
Bohlender™ Tapones de puerto de PTFE
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +260 °C
- Resistencia química universal
- Con rosca macho UNF de 6,35 mm (0,25 pulg) de calibre 28
- Para tubos de 1,6 mm de D. I. x 3,2 mm de D. E.
- Se suministra en paquetes de 10
- Color blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 28 G |
| Tipo de producto | Tapón hermético |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Cerrar los puertos no utilizados en los accesorios |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +260 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 1,6 mm de diámetro interno x 3,2 mm de diámetro externo. |