Learn More
BRAND™ Llaves de paso de calibre recto de PTFE
Código de producto. 10569341 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Se adapta al D.I. de tubos:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Se adapta al D.I. de tubos Tamaño de la unidad
10569341 4 mm cada uno
10300102 8 mm cada uno
10304901 7 mm cada uno
10203541 6 mm cada uno
10152011 5 mm cada uno
10360142 9 mm cada uno
10374991 3 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10569341 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 88615
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Construcción de PTFE con palanca de válvula de polipropileno. Proporciona una excelente resistencia química. Incluye boquillas de manguera integradas.
  • Construcción PTFE
  • Válvula de polipropileno
  • Con boquilla de manguera unidireccional integrada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de tapón 2 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Se adapta al D.I. de tubos 4 mm
Incluye Boquilla de manguera integrada
Plug Material Polipropileno