Learn More
Bohlender™ Junta unidireccional de PTFE BOLA™
Descripción
- Anillo de silicona con arandela de PTFE
- Después del montaje, el producto solo está expuesto al PTFE
- Resistencia química universal
- Intervalo de temperatura:De -60 a +230 °C
- Unidad de embalaje:Diez piezas, diferentes cantidades de pedido se redondean hasta el factor 10
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tapones de rosca BOLA y apto también para tapones GL |
| Longitud (métrico) | 6,5 mm |
| Cantidad | 100/paq. |
| Diámetro exterior (métrico) | 22 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo | Junta, unilateral |