Learn More
Advantec Junta tórica de PTFE
Código de producto. 14891211 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
14891211 Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
1 options
Código de producto. 14891211 Proveedor Advantec N.º de proveedor 0293015
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Optimice la filtración con esta junta tórica de PTFE.
  • Elija entre una variedad de opciones.
  • Encuentre artículos compatibles con portafiltros y celdas agitadas.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Portafiltros de acero inoxidable, KS13
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Junta tórica
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Presión máxima 1000 psi