Learn More
Junta tórica de PTFE SVL™ Rotulex™ para junta esférica
Código de producto. 12505007
Change view
Click to view available options
Tamaño de orificio:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de orificio unitSize
12505007 15 mm cada uno
12156230 20 mm cada uno
12099022 25 mm cada uno
12009032 40 mm cada uno
12136230 5mm cada uno
10676475 9 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12505007 Proveedor SVL N.º de proveedor RO29
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece una junta esférica sin grasa. Rotulex™ La junta tórica de PTFE para junta esférica es altamente resistente a la corrosión química. Se puede utilizar a temperaturas de hasta 200 °C. La junta tórica cubierta de PTFE encaja en una unión de copa hembra que se puede mantener unida con un clip de metal con resorte.
  • Ofrece una junta esférica «sin grasa»
  • La vía de PTFE es altamente resistente a la corrosión química
  • Se pueden usar a temperaturas de hasta 200 °C
  • La junta tórica cubierta de PTFE encaja en una junta de copa hembra
  • La junta se puede retener junto con una abrazadera metálica con resorte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de orificio 15 mm
Para utilizar con (equipo) Junta de vidrio RM:RF29
Cantidad 1 unidad
Diámetro exterior (métrico) 18 mm (vástago), 29 mm (esférico)
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)