Descripción
- Elija entre una variedad de opciones.
- Encuentre artículos compatibles con portafiltros y celdas agitadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Portafiltros |
| Material | PTFE |
| Presión máxima | 500 psi |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Junta tórica |
| Longitud (imperial) | 5 ft. |
| Longitud (métrico) | 1.5 m |
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |