Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador con forma de luna de PTFE BOLA™
Código de producto. 10761421
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
350 mm
450 mm
450 mm
510 mm
600 mm
600 mm
800 mm
Diámetro del eje (métrico):
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
16 mm
Junta cónica estándar:
24/29
29/32
45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro del eje (métrico) Junta cónica estándar unitSize
10761421 450 mm 10 mm 29/32 cada uno
10751421 350 mm 10 mm 29/32 cada uno
10707692 510 mm 10 mm 29/32 cada uno
10679211 800 mm 16 mm 45/40 cada uno
10518462 350 mm 8 mm 24/29 cada uno
10696491 600 mm 10 mm 29/32 cada uno
10635921 450 mm 8 mm 29/32 cada uno
10053910 600 mm 8 mm 29/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10761421 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor C37614
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas hojas de media luna inclinables para agitador en matraces de fondo redondo con cuellos con juntas esmeriladas. Los ejes de agitador con forma de luna Bohlender™ BOLA™ de PTFE ofrecen un flujo tangencial con poca turbulencia y res
  • Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE con hoja de agitador de media luna inclinable
  • Ranura de doble cara y acceso para el eje del agitador, completamente fabricada en PTFE
  • Resistencia a la temperatura: De -200 a +250 °C
  • Las hojas están disponibles por separado y se pueden montar de forma adicional
Especificaciones
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Para utilizar con (aplicación) La hoja de media luna inclinable es ideal para agitar en matraces de fondo redondo con cuellos con juntas esmeriladas.
Longitud (métrico) 450 mm
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar 29/32
Tipo Eje agitador en forma de luna