Learn More
Masterflex™ Tubos métricos de PTFE
Descripción
- Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos
- Excelente resistencia a grietas y tensiones
- Bajo coeficiente de fricción
- Translúcido
- La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550); cumple USP 23 Requisitos de la clase VI
- Los tubos se fabrican de acuerdo con GMP
- Rango de temperatura: -400 a +500 °F (-240 a +260 °C)
- Esterilizar con autoclave, óxido de etileno o usar calor seco
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 25/64 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | (7/16 in), 12 mm |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 7,6 m |
| Grosor (imperial) | 1/25 in |
| Grosor (métrico) | 1,047 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -400 °F |
| Mostrar más |