Learn More
Masterflex™ Tubos métricos de PTFE
Descripción
- Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos
- Excelente resistencia a grietas y tensiones
- Bajo coeficiente de fricción
- Translúcido
- La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550); cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) 23
- Los tubos se fabrican conforme a GMP
- Intervalo de temperatura: De - 240 a + 260 °C
- Esterilizar con autoclave, óxido de etileno o usar calor seco
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 15/64 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 9/32 pulg, 7 mm |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 7,6 m |
| Grosor (imperial) | 1/50 pulg |
| Grosor (métrico) | 0,5 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -400 °F |
| Mostrar más |