Learn More
Bohlender™ Membranas de PTFE para compensación
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura desde −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- Apta para vacío
- Conformidad con la FDA
- Membrana de filtración fabricada con PTFE
- Espesor de 0,2 mm, tamaño de poro de 2,5 μm
- Para rosca GL 14
- Diámetro de membrana de 12 mm
- Caudal de 25 l/h a 1 bar, 16 l/h a 0,5 bar
- Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Juego de compensación de presión |
| Material | PTFE |
| Tamaño de poro | 2,5 μm |
| Caudal | 16 l/h a 0,5 bar; 25 l/h a 1 bar |
| N.° por paquete | 10 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
| Diámetro de la membrana (métrico) | 12 mm |