Learn More
Thermo Scientific™ Tapones cerrados con revestimiento de PTFE
Código de producto. 16638482
Cambiar vista
Click to view available options
Acabado del cuello:
58-400
83–400
89-400
Color:
Blanco
Tipo de producto:
Cierre con revestimiento unido
Parte superior sólida
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Acabado del cuello Color Tipo de producto Tamaño de la unidad
16638482 89-400 Blanco Cierre con revestimiento unido paquete de 24
15587975 58-400 Blanco Cierre con revestimiento unido paquete de 24
15583955 83–400 Blanco Parte superior sólida paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16638482 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. B1678900BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.30€
    67.50€ / paquete de 24
    Ahorro 5.80€
    7% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice estos tapones como repuesto para nuestros frascos, tarros, jarras y viales de muestras medioambientales de vidrio.
Los tapones cerrados con revestimiento de PTFE Thermo Scientific™ son tapones de repuesto para los frascos, tarros, bidones y viales de vidrio para muestreo medioambiental Thermo Scientific.Los tapones con revestimiento de PTFE presentan la misma calidad que los utilizados en nuestros recipientes de vidrio para muestreo medioambiental Thermo Scientific.El revestimiento de PTFE está unido al tapón para que no se desprenda o se separe de este.
  • Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE unido.
  • El tapón 24-414 tiene un revestimiento de silicona cubierto con PTFE para una mayor amortiguación y un cierre más seguro cuando se utiliza con frascos y viales para VOA.
Incluye:
Tapón con revestimiento unido
Compatible con:
Para su uso con los frascos, tarros, bidones y viales de vidrio para muestreo medioambiental Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Parámetros de certificación Ninguno
Color Blanco
Descripción Tapón con parte superior cerrada
Material Polipropileno
N.º por caja 24
Nivel Sin procesar
Material de revestimiento PTFE
Acabado del cuello 89-400
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Fabricados con un sistema de gestión de calidad con certificación ISO.
Tipo de producto Cierre con revestimiento unido