Learn More
Bohlender™ Llave de paso de 3 vías con orificio en forma de T de PTFE
Código de producto. 10155161
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL18
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Tamaño de la unidad
10155161 GL18 cada uno
1 options
Código de producto. 10155161 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor E68618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.85€
    137.48€ / paquete de 1
    Ahorro 300.37€
    68% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Utilice estas llaves de paso para distribuir líquidos o gases. Las llaves de paso de 3 vías con orificio en forma de L de PTFE Bohlender™ tienen un tapón cilíndrico de llave de paso para ofrecer una buena estanqueidad y una válvula de cierre con una
  • Desconexión rápida y sencilla del flujo
  • Adecuada para presiones de hasta 6 bar y para vacío
  • Resistencia química universal
  • El producto líquido solo queda expuesto al polipropileno
Especificaciones
Material PTFE
Longitud global (métrico) 74 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la distribución de líquidos o gases
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -30 °C
Tamaño de rosca GL18
Anchura (métrico) 57 mm
Forma L
Altura (métrico) 57 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 150 °C
Tipo de producto Llave de paso de tres vías