Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Llaves de PTFE
Código de producto. 10135682
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2,5mm
4mm
Se adapta al D.I. de tubos:
14.5
18.8
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Se adapta al D.I. de tubos unitSize
10135682 4mm 18.8 cada uno
10145682 2,5mm 14.5 cada uno
10160613 4mm 14.5 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10135682 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 02171804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.00€
    15.10€ / paquete de 1
    Ahorro 7.90€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Tipo Llave de paso
Diámetro (métrico) 4mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Se adapta al D.I. de tubos 18.8
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.