Learn More
DWK Life Sciences Llave de PTFE con rosca, con dispositivo de retención de tres piezas
Código de producto. 15951561 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
NS 12.5
NS 14.5
NS 18.8
NS 21.5
NS 24
NS 29.2
Calibre de tapón:
2 mm
2,5 mm
4 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 25
paquete de 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Calibre de tapón Tamaño de la unidad
15951561 NS 21.5 6 mm paquete de 10
15931561 NS 12.5 2 mm paquete de 50
15864618 NS 12.5 2,5 mm paquete de 50
12858041 NS 14.5 2,5 mm paquete de 50
10448572 NS 14.5 4 mm cada uno
15884618 NS 24 8 mm paquete de 10
12868041 NS 18.8 4 mm paquete de 25
15874618 NS 18.8 6 mm paquete de 25
15894618 NS 29.2 10 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15951561 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286221206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    158.76€ / paquete de 10
    Ahorro 28.24€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Para usarse con grifos desechables pulidos DURAN™.
Los tapones de válvula desechables de PTFE en combinación con la válvula desechable pulida DURAN™ representan una alternativa sin grasa. El dispositivo de seguridad del grifo de 3 piezas ya está incluido en el contenido de la entrega.
  • Fabricada con PTFE con rosca y dispositivo de bloqueo de válvula de 3 piezas
  • Para usarse con grifos de una vía pulidos DURAN™
  • Trabajo sin grasa
Especificaciones
Calibre de tapón 6 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tamaño del tapón NS 21.5
N.° por paquete 10/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Para usarse con grifos de una vía pulidos DURAN™