Learn More
Fisherbrand™ Recipientes de PTFE
Código de producto. 10724143 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
120 mL
240 ml
360 ml
480 ml
1000 ml
2200 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10724143 360 ml cada uno
10313502 15 ml cada uno
10323502 30 ml cada uno
10140342 60 ml cada uno
10291952 120 mL cada uno
10199901 240 ml cada uno
10393882 480 ml cada uno
10363602 1000 ml cada uno
10660473 2200 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10724143
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moldeado isoestáticamente de PTFE puro. Los recipientes de PTFE Fisherbrand™ cuentan con una construcción de pared gruesa.
  • Acabado interior suave
  • Con tapón roscado
  • Apilable
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 360 ml
Capacidad (imperial) 12 oz
Color Blanco
Diámetro exterior del cuello (métrico) 76 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 73 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte de productos químicos peligrosos
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 98 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Temperatura máxima 280 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De - 200 a + 280 °C
Grosor (métrico) 13 mm
Transparencia No
Peso (métrico) 290 g
Graduaciones No
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Closure Included Sí
Graduated No
Altura (métrico) 97 mm
Tipo de producto Contenedor de almacenamiento
Tamaño del tapón 90 mm
Diámetro (métrico) 90 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca