Learn More
Fisherbrand™ Recipientes de PTFE
Código de producto. 10291952 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
120 mL
240 ml
360 ml
480 ml
1000 ml
2200 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10291952 120 mL cada uno
10313502 15 ml cada uno
10323502 30 ml cada uno
10140342 60 ml cada uno
10199901 240 ml cada uno
10724143 360 ml cada uno
10393882 480 ml cada uno
10363602 1000 ml cada uno
10660473 2200 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10291952
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Moldeado isoestáticamente de PTFE puro. Los recipientes de PTFE Fisherbrand™ cuentan con una construcción de pared gruesa.
  • Acabado interior suave
  • Con tapón roscado
  • Apilable
  • Esterilizable en autoclave
Specifikationer
Capacidad (métrico) 120 mL
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Blanco
Diámetro exterior del cuello (métrico) 57mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 54mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte de productos químicos peligrosos
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 66mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Temperatura máxima 280 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De - 200 a + 280 °C
Grosor (métrico) 8 mm
Transparencia No
Peso (métrico) 155 g
Graduaciones No
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Closure Included Sí
Graduated No
Altura (métrico) 64 mm
Tipo de producto Contenedor de almacenamiento
Tamaño del tapón 69 mm
Diámetro (métrico) 72 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.