Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador de propulsor de PTFE
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE.
- Propulsor fabricando completamente en PTFE con tres hojas dobladas hacia atrás
- Lado inferior del propulsor plano o con un ángulo de 15°
- Los propulsores en ángulo son ideales para la agitación en recipientes con fondo redondo
- Diámetro de sujeción de 8 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resistencia química universal |
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Matraces de fondo redondo |
| Para utilizar con (aplicación) | Agitación suave con baja fuerza de corte |
| Incluye | Propulsor de hoja uniforme |
| Longitud (métrico) | 450 mm |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
| Tipo | Varilla agitadora de propulsor |