Learn More
Bohlender™ Palas del impulsor de PTFE
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Hojas de agitador sólidas fabricadas completamente con PTFE
- Con un juego de tornillos de fijación fabricados con un compuesto PTFE/PEEK
- Las hojas se pueden fijar firmemente en los ejes del agitador mediante los tornillos de fijación
- Se incluye una llave inglesa (tamaño 19) para facilitar el montaje
- Se adapta a ejes con un diámetro de 10 mm
- Dimensiones de la hoja de 150 x 25 x 6 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resistencia química universal |
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Ejes de agitador |
| Para utilizar con (aplicación) | Agitación suave |
| Incluye | Tornillos de tope, llave de tuercas |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
| Tipo | Impulsor de hojas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 150 x 25 x 6 mm (hoja de cuchilla) |
| Material | PTFE, PEEK |