Learn More
Horst™ Cables calefactores a prueba de humedad modelo HST PTFE
Código de producto. 11943945
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable de alimentación (métrico):
1,1m
5,5m
6 m
8 m
9 m
12 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del cable de alimentación (métrico) Tamaño de la unidad
11943945 12 m cada uno
10619812 1,1m cada uno
10007171 5,5m cada uno
10532892 6 m cada uno
10679422 8 m cada uno
11933945 9 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11943945 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 20805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.15€
    164.50€ / paquete de 1
    Ahorro 120.65€
    42% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 12 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12 lm
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HST
Longitud del cable de alimentación (métrico) 12 m
Tipo de producto Cable calefactor a prueba de humedad