Learn More
Horst™ Cables calefactores de PTFE a prueba de humedad modelo HST 42
Código de producto. 10670383
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,5m
13m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10670383 1,5m cada uno
10649042 13m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10670383 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 23204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.04€
    82.00€ / paquete de 1
    Ahorro 28.04€
    25% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Dimensiones (L x An) 1,5 Lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1,5 Lm
Longitud (métrico) 1,5m
Requisitos eléctricos Tensión de 42 V
Modelo HST 42
Longitud del cable de alimentación (métrico) 1,5m
Tipo de producto Cable calefactor a prueba de humedad
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.