Learn More
HUBER Mangueras de PTFE
Código de producto. 10754826
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
37 mm
44 mm
56 mm
Longitud global (métrico):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
10754826 44 mm 200 cm cada uno
10384565 44 mm 100 cm cada uno
10384625 56 mm 100 cm cada uno
10232265 44 mm 150 cm cada uno
10088864 56 mm 150 cm cada uno
10384245 56 mm 200 cm cada uno
10599615 37 mm 300 cm cada uno
10222795 44 mm 300 cm cada uno
10394245 56 mm 300 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 10754826 Supplier HUBER Supplier No. 9614
This item is not returnable. View return policy
Manguera de PTFE con refuerzo metálico trenzado
  • Manguera de PTFE con refuerzo metálico trenzado
  • Temperatura mín.: de -60 °C
  • Temp. máx.: de 260 °C
  • Aislamiento: Aislamiento especial con manguera de silicona suave adicional, extremos cubiertos con tapones de silicona
  • Specifications
    Material PTFE
    Diámetro exterior (imperial) 44 mm
    Longitud global (métrico) 200 cm
    Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
    Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C