Learn More
HUBER Mangueras de PTFE
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 56 mm |
| Longitud global (métrico) | 100 cm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -60 °C |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 260 °C |