Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de PTFE
Código de producto. 15163216
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0.08 in., 2,05 mm
0.31 in., 8 mm
Tamaño de la unidad:
10 M
5 metros
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
15163216 0.08 in., 2,05 mm 10 M
11724619 0.31 in., 8 mm 5 metros
2 options
Código de producto. 15163216
Marca: Saint Gobain Life Sciences 07053402LND
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Fully fluorinated fluoropolymer tubing. PTFE Hose is opaque white to transparent, and has a high degree of rigidity.
  • Completamente fluorados
  • Rígida
  • Alta temperatura de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,01 in
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0.08 in., 2,05 mm
Longitud global (imperial) 16.4 ft.
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (imperial) 0.04 in.
Grosor (métrico) 1 mm
Para utilizar con (aplicación) Farmacia, industria química, industria automovilística y para el bombeo de líquidos ultrapuros a altas temperaturas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Transparente
Flexibility Semirrígido
Max. Operating Temperature (Metric) De – 240 a 260 °C
Tipo de producto Hose