Learn More
HUBER Manguera de drenaje, sin presión, T-180-NW8, PTFE
Specifications
Specifications
| Material | PTFE |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -60 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 180 °C |
| Tipo de producto | Manguera T-180-NW8 |