Learn More
DWK Life Sciences Conexión de manguera de PTFE, con junta de silicona (VMQ), completa con tapón de rosca PBT, doblada
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
Las mangueras se pueden conectar de forma segura a los equipos de laboratorio mediante boquillas de plástico atornilladas a una rosca de vidrio con un tapón de rosca con orificio. Boquillas de plástico fabricadas con PTFE para su uso con mayores requisitos de resistencia térmica y química.
- Las olivas de manguera permiten la conexión de mangueras a equipos de laboratorio
Spécification
Spécification
| Cantidad | 10/Paq. |
| Tipo | Doblado |
| Tamaño de junta | 9 mm |
| N.º de junta cónica estándar | GL 14 |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.