Learn More
Horst™ Alfombrillas calefactoras modelo HMST PTFE
Código de producto. 10609432
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
500 L mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10609432 500 L mm cada uno
1 options
Código de producto. 10609432 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 35001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.45€
    163.26€ / paquete de 1
    Ahorro 77.19€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 500 L mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 500 L mm
Requisitos eléctricos 50 w vatios
Modelo HMST
Tipo de producto Estera calefactora