Learn More
Horst™ Cinta calefactora resistente modelo HBSI PTFE
Product Code. 10769442
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
0,8m
1m
1,5m
1,7m
2m
3m
4m
Unit Size:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longitud (métrico) Unit Size
10769442 1,5m cada uno
10456371 0,8m cada uno
10200592 1,7m cada uno
10436941 2m cada uno
10097161 3m cada uno
10620383 4m cada uno
10749812 1m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10769442 Supplier Horst™ Supplier No. 20603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.62€
    189.00€ / paquete de 1
    Ahorro 81.62€
    30% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Dimensiones (L x An) 1,5 Lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1,5 Lm
Longitud (métrico) 1,5m
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HBSI
Tipo de producto Cinta calefactora resistente