Learn More
RETSCH Tarros de PTFE esmerilado
Código de producto. 10296792 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
35 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10296792 35 mL cada uno
14831631 25 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10296792 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 01.462.0244
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Tarro de molienda
Capacidad (métrico) 35 mL
Para utilizar con (equipo) Para el molino mezclador MM 301
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)