Learn More
Masterflex™ Conector de juntas de PTFE
Código de producto. 11959628
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño (métrico):
Tri-Clamp de 19,05 mm
Tri-Clamp de 25,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (métrico) unitSize
11959628 Tri-Clamp de 19,05 mm paquete de 10
11939426 Tri-Clamp de 25,4 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11959628 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3054880
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones farmacéuticas, de agua de alta pureza, inyectables, de alimentos y bebidas
Cantidad 10/Paq.
Tamaño (métrico) Tri-Clamp de 19,05 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Conectores de juntas