Learn More
Bohlender™ Fluoroslidepaste de PTFE
Código de producto. 10765433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
56 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10765433 56 g cada uno
1 options
Código de producto. 10765433 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S 187016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.06€
    170.57€ / paquete de 1
    Ahorro 47.49€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Pasta sintética de alta temperatura extraordinariamente estable en un tubo resellable.
  • Proporciona resistencia a la temperatura de −36° a +260 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA.
  • Coeficiente de fricción excepcionalmente bajo
  • De larguísima duración
  • Resistencia a cargas mecánicas elevadas
  • Insoluble en la mayoría de los disolventes
  • No inflamable y con resistencia al oxígeno
  • Compatible con todos los elastómeros y plásticos comunes
  • Capacidad del tubo de 56 g
Especificaciones
Tipo de producto Pasta sintética para altas temperaturas
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA.
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Envase Tubo de 56 g
Cantidad 56 g
Temperatura (métrico) De -36 °C a +260 °C