Learn More
Bohlender™ Tubos de grasa fluoroplásica de PTFE
Código de producto. 15882492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15882492 100 g cada uno
1 options
Código de producto. 15882492 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S 187216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.93€
    25.75€ / paquete de 1
    Ahorro 2.18€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Grasa de alto rendimiento para todo tipo de puntos de engrase, capaz de soportar altas presiones y temperaturas extremas.
  • Proporciona resistencia a la temperatura de −20° a +260 °C
  • Resistencia química universal
  • Las finas partículas de PTFE reducen la fricción entre superficies
  • El sistema especial de aditivos proporciona una resistencia a la presión y a la temperatura extremadamente altas
  • También adecuado como anticorrosivo
  • Coeficiente de fricción muy bajo
  • No contiene metales pesados
  • Capacidad de tubos de 100 g
Especificaciones
Tipo de producto Grasa fluoroplástica
Para utilizar con (aplicación) Reducción de la fricción entre las superficies
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Envase Tubo de 100 g
Cantidad 100 g
Temperatura (métrico) De -20 °C a +260 °C