Learn More
SCAT™ Racor de PTFE
Código de producto. 10151263 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.76 mm
6 mm
6.35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10151263 1.6 mm paquete de 10
31454264 6 mm -
10691894 3.2 mm paquete de 10
10120883 6.35 mm cada uno
10593405 4.76 mm cada uno
10282320 4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10151263 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 107041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.10€
    70.95€ / paquete de 10
    Ahorro 6.15€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Conecte sus capilares HPLC de forma segura y firme a su sistema SCAT™. Los™ conectores de PFA SCAT son resistentes a productos químicos y se ajustan a tapones de seguridad y tapones de seguridad para residuos. Disponible para diferentes tamaño
SCAT™ Los accesorios están disponibles en las siguientes versiones:
  • Conector de PFA con empalme integrado en varios colores y diámetros.
  • Conectores de tubo en varios diámetros
Especificaciones
Tipo Conector
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 1.6 mm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de disolventes
Para utilizar con Tapas de seguridad, tapas de seguridad para residuos
Material PTFE