Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Película de PTFE
Código de producto. 15389193 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
25 ft
Tamaño de la unidad:
7.62 metro
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
15389193 25 ft 7.62 metro
1 options
Código de producto. 15389193 Proveedor Cole-Parmer™ Essentials N.º de proveedor 0827715
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
La película de PTFE antiadherente, resistente a productos químicos y a la temperatura, protege encimeras, estantes, cajones, mesas, bandejas, fregaderos y otras superficies.
  • El material no es poroso, no se mancha y no absorbe olores ni otros contaminantes.
  • La película reutilizable es fácil de limpiar y se corta fácilmente con tijeras.
  • Las propiedades antiadherentes hacen que esta película sea ideal para usarla como hoja de pesaje.
Especificaciones
Aplicaciones Utilícela como lámina de pesaje
Longitud (imperial) 25 ft
Color Opaco
Tipo de producto Película
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 304,8mm
Longitud (métrico) 7,62 m
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Grosor 127 μm