Learn More
Bohlender™ Placas de evaporación de PTFE
Código de producto. 10699401
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10699401 50 mL cada uno
10257401 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10699401 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor A17002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona resistencia a temperaturas desde -200° hasta +250 °C.
  • Forma cilíndrica
  • Resistencia química universal
  • Sin boquilla
  • Conformidad con la FDA.
  • Disponibles en diferentes capacidades
Especificaciones
Descripción Forma cilíndrica
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Placa de evaporación
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +250 °C
Altura (métrico) 25 mm
Diámetro (métrico) 66 mm