Learn More
Bohlender™ Barras agitadoras magnéticas ovaladas de PTFE
Código de producto. 10524212
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10524212 50 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10524212
Marca: Bohlender™ C35812
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para remover en matraces de fondo redondo, debido a su forma que imita la de los matraces y garantiza una mezcla completa.
  • Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA.
  • Núcleo magnético Alnico 5 encapsulado en PTFE
  • Con forma ovalada
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico 5
Para utilizar con (equipo) Matraces de fondo redondo, de 1000 ml
Intervalo de temperatura (métrico) −200°+ hasta 250 °C
Diámetro (métrico) 20 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Huevo