Learn More
Bohlender™ Juntas de PTFE de doble cara
Código de producto. 15860925
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos con diám. de 5,5 a 6,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15860925 Tubos con diám. de 5,5 a 6,5 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 15860925 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor H97708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.20€
    48.71€ / paquete de 10
    Ahorro 81.49€
    62% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una excelente opción de junta para tapones de rosca Bohlender con abertura.
  • Resistentes a la temperatura de desde los −60 °C a los +230 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA.
  • Anillo de silicona con arandela de PTFE de doble cara
  • Después del montaje, el producto solo se expone al PTFE
  • Se suministra en paquetes de 10
  • Para rosca GL 14
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos con diám. de 5,5 a 6,5 mm
Longitud (métrico) 3,6 mm
Cantidad 10/Paq.
Diámetro exterior (métrico) 12 mm
Material PTFE, silicona
Tipo Junta de doble cara