Learn More
Sampling Systems™ Cucharón de PTFE
Código de producto. 15879361 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Longitud del mango (métrico):
155 mm
600 mm
Tipo de mango:
Extraíble
Fijo
Diámetro (métrico):
25 mm
55 mm
70 mm
80 mm
105 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud del mango (métrico) Tipo de mango Diámetro (métrico) unitSize
15879361 500 mL 600 mm Extraíble 80 mm cada uno
15839361 10 mL 155 mm Fijo 25 mm cada uno
15849361 100 mL 600 mm Extraíble 55 mm cada uno
15859361 1000 mL 600 mm Extraíble 105 mm cada uno
15869361 250 mL 600 mm Extraíble 70 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15879361 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 5100A500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para obtener muestras de superficie de una amplia gama de líquidos. Los Cucharones de PTFE Sampling Systems™ son rápidos y fáciles de usar.
  • El PTFE es muy duradero y resistente al ataque químico
  • Piezas de contacto del producto PTFE
  • Atornille las varillas de extensión para aumentar la longitud del mango
  • Aptas para temperaturas de hasta 280 °C (400 °F)
Specifikationer
Tipo de producto Cacillo
Material PTFE
Tipo de mango Extraíble
Capacidad (métrico) 500 mL
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de Líquidos
Temperatura (métrico) Hasta 280 °C
Diámetro (métrico) 80 mm
Longitud del mango (métrico) 600 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.