Learn More
Epredia™ Portaobjetos para diagnóstico de PTFE
Código de producto. 10559451 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de pocillos:
1
3
10
12
Color:
Azul
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de pocillos Color Tamaño de la unidad
10559451 10 Negro paquete de 100
10028210 12 Blanco paquete de 100
10727761 1 Azul paquete de 100
10632391 3 Negro paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10559451 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor X2XER208B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    106.67€ / paquete de 100
    Ahorro 8.33€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Estos revestimientos hidrófobos unen los líquidos aplicados a los pocillos y mantienen los líquidos en el área de pocillos. Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
  • Une y mantiene los líquidos aplicados al área de pocillo
  • Construcción de FEP
  • Proporciona pocillos humectables para la tinción y el crecimiento de cultivos celulares
  • Evita la contaminación cruzada
  • Los revestimientos hidrófobos son muy duraderos y resisten las tinciones más fuertes
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 25 mm
Anchura (métrico) 75 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Portaobjetos para diagnóstico
Número de pocillos 10
Color Negro
Descripción 90°, borde esmerilado
Diámetro (métrico) Pocillo de 6,7 mm
Cantidad 100/paq.