Learn More
Epredia™ Portaobjetos para diagnóstico de PTFE
Código de producto. 10028210 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de pocillos:
1
3
10
12
Color:
Azul
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de pocillos Color unitSize
10028210 12 Blanco paquete de 100
10727761 1 Azul paquete de 100
10632391 3 Negro paquete de 100
10559451 10 Negro paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10028210 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor X2XER202W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    106.67€ / paquete de 100
    Ahorro 8.33€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos revestimientos hidrófobos unen los líquidos aplicados a los pocillos y mantienen los líquidos en el área de pocillos. Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
  • Une y mantiene los líquidos aplicados al área de pocillo
  • Construcción de FEP
  • Proporciona pocillos humectables para la tinción y el crecimiento de cultivos celulares
  • Evita la contaminación cruzada
  • Los revestimientos hidrófobos son muy duraderos y resisten las tinciones más fuertes
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 25 mm
Anchura (métrico) 75 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Portaobjetos para diagnóstico
Número de pocillos 12
Color Blanco
Descripción 90°, borde esmerilado
Diámetro (métrico) Pocillo de 5,2 mm
Cantidad 100/paq.