missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Barras de agitación magnética cilíndrica de PTFE

Código de producto. 10690263
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
3 mm
10 mm
12 mm
27 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
30 mm
40 mm
110 mm
127 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10690263 3 mm 8 mm paquete de 10
10686605 10 mm 30 mm paquete de 10
10520193 10 mm 40 mm paquete de 10
10499381 27 mm 110 mm cada uno
10278970 12 mm 127 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10690263 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor C35007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy

Barras agitadoras estándar con un núcleo magnético Alnico 5 encapsulado en PTFE.

  • Proporciona resistencia a la temperatura desde −200° a +250 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA
  • Ofrece excelentes características de centrado y funcionamiento fluido
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños

Specifications

Certificaciones/conformidad FDA
Color Blanco
Incluye Núcleo magnético Alnico 5
Intervalo de temperatura (métrico) −200°+ hasta 250 °C
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 3 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Cilindro
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.