Learn More
Rogo Sampaic™ Cubreobjetos de PTFE
Descripción
Información de órdenes
Material
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Dimensiones (L x An) | 76 x 26 mm |