Learn More
IKA™ Retirador de barras de agitación con revestimiento de PTFE
Código de producto. 10321352 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10321352 350 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10321352 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0001293100
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Especificaciones
Descripción Recubiertos de PTFE
Para utilizar con (aplicación) Para barras de agitación IKAFLON y TRIKA de hasta 80 mm de longitud
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 350 mm