Learn More
BRAND™ Varilla de agitación con núcleo de acero revestido de PTFE
Código de producto. 10272191 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10272191 400 mm cada uno
10029880 300 mm cada uno
10363601 200 mm cada uno
10161871 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10272191 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 136335
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Varillas de agitación de polietileno con revestimiento de PTFE de alta densidad con un núcleo de acero con extremos redondos.
  • Varillas de agitación con núcleo de acero revestidas de PTFE con extremo redondo
  • Polietileno de alta densidad (con núcleo de acero)
  • Puede doblarse según sea necesario
  • La forma se mantiene de manera permanente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Núcleo de acero revestido de PTFE
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 400 mm
Cantidad 1